Stampa…
6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyridine-3-thio-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3048-1G PC3048-250MG
APOSPC3048-1GEA 348 EUR
APOSPC3048-1G APOSPC3048-250MG
6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyridine-3-thio-carboxamide
6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyridine-3-thio-carboxamide
Formula: C₈H₇F₃N₂OS
Punto di fusione: 120…123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00277205
CAS Number: 175277-59-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III