1,3-Dinitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC3042-100G
PC3042-250G
PC3042-25G
APOSPC3042-100GEA
198
EUR
APOSPC3042-100G
APOSPC3042-250G
APOSPC3042-25G
1,3-Dinitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1,3-Dinitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formula:
C₇H₃F₃N₂O₅ Punto di ebollizione: 273…274 °C Punto di fusione: –21 °C Densità: 1,623 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042268 CAS Number: 655-07-2 UN: 2927 ADR: 6.1+8,II |