Stampa…
2,4-Dinitro-5-fluorotoluene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Fluoro-5-methyl-2,4-dinitrobenzene
PC3041-1G PC3041-5G PC3041-25G
APOSPC3041-1GEA 14.7 EUR
APOSPC3041-1G APOSPC3041-5G APOSPC3041-25G
2,4-Dinitro-5-fluorotoluene 99%
2,4-Dinitro-5-fluorotoluene
Formula: C₇H₅FN₂O₄
Peso molecolare: 200,1240 g/mol
Punto di fusione: 84…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00205111
CAS Number: 349-01-9