Stampa…
4-Fluoro-2,6-dinitrophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3040W-1G PC3040W-5G
APOSPC3040W-1GEA 61.1 EUR
APOSPC3040W-1G APOSPC3040W-5G
4-Fluoro-2,6-dinitrophenol 98%
4-Fluoro-2,6-dinitrophenol
Formula: C₆H₃FN₂O₅
Peso molecolare: 202,1 g/mol
Punto di fusione: 54…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00179333
CAS Number: 364-32-9