Stampa…
3,5-Dinitro-4-fluorobenzotrifluoride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC3040H-1G PC3040H-5G
APOSPC3040H-1GEA 306 EUR
APOSPC3040H-1G APOSPC3040H-5G
3,5-Dinitro-4-fluorobenzotrifluoride 98%
3,5-Dinitro-4-fluorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃F₃N₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153131
CAS Number: 393-76-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III