Stampa…
3,4-Dinitrofluorobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3040D-1G PC3040D-25G PC3040D-5G
APOSPC3040D-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3040D-1G APOSPC3040D-25G APOSPC3040D-5G
3,4-Dinitrofluorobenzene 97%
3,4-Dinitrofluorobenzene
Formula: C₆H₃FN₂O₄
Punto di fusione: 55…56 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236671
CAS Number: 364-53-4
UN: 2811
ADR: 6.1,II