Stampa…
Sanger Reagente 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,3-Dinitro-4-fluorobenzene, 2,4-Dinitrofluorobenzene, 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
PC3040-100G PC3040-1KG PC3040-500G
APOSPC3040-100GEA 31.9 EUR
APOSPC3040-100G APOSPC3040-1KG APOSPC3040-500G
Sanger Reagente 99%
Sanger Reagente
Nucleophiles can displace the activated fluorine atom.Reagent for labelling of terminal amino acid groups.
Formula: C₆H₃FN₂O₄
Punto di fusione: 28…30 °C
Densità: 1,482 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007056
CAS Number: 70-34-8
EINECS: 200-734-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III