Stampa…
2-Bromo-4-chloro-5-fluoroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-4-Chloro-5-fluoroaniline
PC303362-5G PC303362-1G
APOSPC303362-5GEA 415 EUR
APOSPC303362-5G APOSPC303362-1G
2-Bromo-4-chloro-5-fluoroaniline 98%
2-Bromo-4-chloro-5-fluoroaniline
Formula: C₆H₄BrClFN
Peso molecolare: 224,458 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12026231
CAS Number: 120694-11-3