Stampa…
4,6-Difluoro-m-toluic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4-Difluoro-5-methylbenzoic acid
PC303306-5G PC303306-1G PC303306-25G
APOSPC303306-5GEA 89.9 EUR
APOSPC303306-5G APOSPC303306-1G APOSPC303306-25G
4,6-Difluoro-m-toluic acid 97%
4,6-Difluoro-m-toluic acid
Formula: C₈H₆F₂O₂
Punto di fusione: 159…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09835285
CAS Number: 367954-99-2