Stampa…
3,4-Dichloro-6-fluoroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4,5-Dichloro-2-fluoroaniline
PC303284-1G PC303284-5G
APOSPC303284-1GEA 136 EUR
APOSPC303284-1G APOSPC303284-5G
3,4-Dichloro-6-fluoroaniline 97%
3,4-Dichloro-6-fluoroaniline
Formula: C₆H₄Cl₂FN
Peso molecolare: 180,003 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19707630
CAS Number: 2729-36-4