Stampa…
(2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC303152-1G PC303152-5G PC303152-25G
APOSPC303152-1GEA 66.9 EUR
APOSPC303152-1G APOSPC303152-5G APOSPC303152-25G
(2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formula: C₉H₆ClF₃O₂
Peso molecolare: 238,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13194288
CAS Number: 601513-26-2