Stampa…
3-Bromo-2-methyl-5-(pentafluorothio)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303147-1G PC303147-5G
APOSPC303147-1GEA 350 EUR
APOSPC303147-1G APOSPC303147-5G
3-Bromo-2-methyl-5-(pentafluorothio)aniline 97%
3-Bromo-2-methyl-5-(pentafluorothio)aniline
Formula: C₇H₇BrF₅NS
Peso molecolare: 312,10 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22201077
CAS Number: 1373920-91-2