Stampa…
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-(Trifluoromethoxy)-m-toluidine, 5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenamine, Benzenamine, 5-methyl-2-(trifluoromethoxy)-
PC303143-1G PC303143-5G
APOSPC303143-1GEA 316 EUR
APOSPC303143-1G APOSPC303143-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₈H₈F₃NO
Peso molecolare: 191,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18399696
CAS Number: 151276-15-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III