Stampa…
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303142-10G PC303142-5G PC303142-1G
APOSPC303142-10GEA 651 EUR
APOSPC303142-10G APOSPC303142-5G APOSPC303142-1G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)aniline 97%
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₈H₈F₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18390012
CAS Number: 647855-21-8