Stampa…
2,3-Difluoro-4-pentylanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303139-1G PC303139-5G
APOSPC303139-1GEA 316 EUR
APOSPC303139-1G APOSPC303139-5G
2,3-Difluoro-4-pentylanisole 98%
2,3-Difluoro-4-pentylanisole
Formula: C₁₂H₁₆F₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258680
CAS Number: 134364-71-9