Stampa…
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC303136-5G PC303136-1G
APOSPC303136-5GEA 669 EUR
APOSPC303136-5G APOSPC303136-1G
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄F₄O₃
Peso molecolare: 224,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19687173
CAS Number: 1242250-37-8