Stampa…
4-Ethoxy-2,6-difluoroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303127-1G PC303127-5G
APOSPC303127-1GEA 271 EUR
APOSPC303127-1G APOSPC303127-5G
4-Ethoxy-2,6-difluoroaniline 97%
4-Ethoxy-2,6-difluoroaniline
Formula: C₈H₉F₂NO
Peso molecolare: 173,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832394
CAS Number: 1017779-79-1