Stampa…
4-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303121-1G PC303121-5G PC303121-10G
APOSPC303121-1GEA 34.8 EUR
APOSPC303121-1G APOSPC303121-5G APOSPC303121-10G
4-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid 97%
4-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃ClF₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368122
CAS Number: 150444-94-3