Stampa…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC303117-1G PC303117-5G PC303117-10G
APOSPC303117-1GEA 227 EUR
APOSPC303117-1G APOSPC303117-5G APOSPC303117-10G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrClF₃
Peso molecolare: 273,48 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14155638
CAS Number: 279252-26-5
UN: 3265
ADR: 8,III