Stampa…
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Benzamide, 4-methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)-
PC303116-5G PC303116-1G
APOSPC303116-5GEA 316 EUR
APOSPC303116-5G APOSPC303116-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Peso molecolare: 233,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22682823
CAS Number: 1431329-75-7