Stampa…
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Butoxy-2,6-difluorobenzonitrile
PC303111-5G PC303111-1G
APOSPC303111-5GEA 224 EUR
APOSPC303111-5G APOSPC303111-1G
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzonitrile 97%
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzonitrile
Formula: C₁₁H₁₁F₂NO
Peso molecolare: 211,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22201026
CAS Number: 1373920-94-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III