Stampa…
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303110-1G PC303110-10G PC303110-5G
APOSPC303110-1GEA 224 EUR
APOSPC303110-1G APOSPC303110-10G APOSPC303110-5G
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzamide 97%
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzamide
Formula: C₁₁H₁₃F₂NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22201024
CAS Number: 1373920-96-7