Stampa…
4-(4-Fluorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303109-10G PC303109-5G PC303109-1G
APOSPC303109-10GEA 406 EUR
APOSPC303109-10G APOSPC303109-5G APOSPC303109-1G
4-(4-Fluorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline 97%
4-(4-Fluorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₁₃H₉F₄NO
Peso molecolare: 271,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08687913
CAS Number: 946784-69-6