Stampa…
4-(4-Chlorophenoxy)-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303108-10G PC303108-5G PC303108-1G
APOSPC303108-10GEA 405 EUR
APOSPC303108-10G APOSPC303108-5G APOSPC303108-1G
4-(4-Chlorophenoxy)-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-(4-Chlorophenoxy)-3-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₁₃H₉ClF₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01908501
CAS Number: 57688-17-2