Stampa…
3-Fluoro-4-(4-methoxyphenoxy)phenylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Fluoro-4-(4-methoxyphenoxy)aniline
PC303107-10G PC303107-5G
APOSPC303107-10GEA 406 EUR
APOSPC303107-10G APOSPC303107-5G
3-Fluoro-4-(4-methoxyphenoxy)phenylamine
3-Fluoro-4-(4-methoxyphenoxy)phenylamine
Formula: C₁₃H₁₂FNO₂
Peso molecolare: 233,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08687845
CAS Number: 87294-20-0