Stampa…
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC303101-10G PC303101-5G PC303101-25G
APOSPC303101-10GEA 420 EUR
APOSPC303101-10G APOSPC303101-5G APOSPC303101-25G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenol 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenol
Formula: C₇H₆ClFO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832270
CAS Number: 1017777-74-0