Stampa…
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC303100-10G PC303100-5G PC303100-1G
APOSPC303100-10GEA 463 EUR
APOSPC303100-10G APOSPC303100-5G APOSPC303100-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
Formula: C₇H₇ClFNO
Peso molecolare: 175,59 g/mol
Punto di fusione: 40…43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832271
CAS Number: 1017777-77-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III