Stampa…
6-Chloro-2,3-difluorobenzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303099-10G PC303099-5G PC303099-1G
APOSPC303099-10GEA 351 EUR
APOSPC303099-10G APOSPC303099-5G APOSPC303099-1G
6-Chloro-2,3-difluorobenzyl bromide 97%
6-Chloro-2,3-difluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄BrClF₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22201040
CAS Number: 1373921-07-3