Stampa…
6-Chloro-2,3-difluoroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloro-2,3-difluoroaniline
PC303097-5G PC303097-1G
APOSPC303097-5GEA 205 EUR
APOSPC303097-5G APOSPC303097-1G
6-Chloro-2,3-difluoroaniline 98%
6-Chloro-2,3-difluoroaniline
Formula: C₆H₄ClF₂N
Peso molecolare: 163,55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22201032
CAS Number: 1373920-77-4