Stampa…
6-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC303096-5G PC303096-1G PC303096-25G
APOSPC303096-5GEA 31.9 EUR
APOSPC303096-5G APOSPC303096-1G APOSPC303096-25G
6-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 99%
6-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrF₂O
Punto di fusione: 39…43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368119
CAS Number: 360576-04-1