4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)-benzoyl chloride, Benzoyl chloride, 4-methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)
PC303093-5G
PC303093-1G
APOSPC303093-5GEA
308
EUR
APOSPC303093-5G
APOSPC303093-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula:
C₁₀H₈ClF₃O₂ Peso molecolare: 252,62 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22682812 CAS Number: 1431329-64-4 |