Stampa…
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303092-10G PC303092-5G PC303092-1G
APOSPC303092-10GEA 746 EUR
APOSPC303092-10G APOSPC303092-5G APOSPC303092-1G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₉H₇BrF₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22201072
CAS Number: 1373921-09-5