Stampa…
4'-Fluoro-3',5'-dimethylacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303087-10G PC303087-5G PC303087-1G
APOSPC303087-10GEA 706 EUR
APOSPC303087-10G APOSPC303087-5G APOSPC303087-1G
4'-Fluoro-3',5'-dimethylacetophenone 95%
4'-Fluoro-3',5'-dimethylacetophenone
Formula: C₁₀H₁₁FO
Peso molecolare: 166,20 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660269
CAS Number: 42444-20-2