Stampa…
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303086-10G PC303086-5G
APOSPC303086-10GEA 406 EUR
APOSPC303086-10G APOSPC303086-5G
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl alcohol 98%
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₉H₁₀F₂O₂
Peso molecolare: 188,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258690
CAS Number: 1017779-35-9