Stampa…
4-Ethoxy-3,5-difluoroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303085-10G PC303085-5G PC303085-1G
APOSPC303085-10GEA 446 EUR
APOSPC303085-10G APOSPC303085-5G APOSPC303085-1G
4-Ethoxy-3,5-difluoroaniline 98%
4-Ethoxy-3,5-difluoroaniline
Formula: C₈H₉F₂NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258686
CAS Number: 942615-19-2