Stampa…
2,3-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303082-10G PC303082-5G PC303082-1G
APOSPC303082-10GEA 42.2 EUR
APOSPC303082-10G APOSPC303082-5G APOSPC303082-1G
2,3-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile 97%
2,3-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile
Formula: C₉H₇F₂NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973770
CAS Number: 126162-96-7