Stampa…
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303080-5G PC303080-1G
APOSPC303080-5GEA 116 EUR
APOSPC303080-5G APOSPC303080-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₃ClF₃NO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06660261
CAS Number: 886501-50-4