Stampa…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303078-5G PC303078-1G
APOSPC303078-5GEA 109 EUR
APOSPC303078-5G APOSPC303078-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₈H₇ClF₃N
Peso molecolare: 209,6 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06213291
CAS Number: 771583-81-4