Stampa…
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303077-10G PC303077-5G PC303077-1G
APOSPC303077-10GEA 361 EUR
APOSPC303077-10G APOSPC303077-5G APOSPC303077-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₃ClF₃NO
Peso molecolare: 221,56 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18393807
CAS Number: 1261878-30-1