Stampa…
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303076-10G PC303076-5G PC303076-1G
APOSPC303076-10GEA 360 EUR
APOSPC303076-10G APOSPC303076-5G APOSPC303076-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄ClF₃O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18393801
CAS Number: 1261605-70-2