Stampa…
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303075-10G PC303075-5G PC303075-1G
APOSPC303075-10GEA 328 EUR
APOSPC303075-10G APOSPC303075-5G APOSPC303075-1G
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid 98%
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₂F₂O₃
Punto di fusione: 112…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22201018
CAS Number: 123843-56-1