Stampa…
4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC303074-5G PC303074-1G PC303074-25G
APOSPC303074-5GEA 205 EUR
APOSPC303074-5G APOSPC303074-1G APOSPC303074-25G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 98%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₇BrF₂O
Peso molecolare: 237,04 g/mol
Punto di fusione: 40…43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660220
CAS Number: 886499-64-5
UN: 3261
ADR: 8,II