Stampa…
4,5-Difluoro-2-methoxyaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC303073-10G PC303073-5G PC303073-1G
APOSPC303073-10GEA 351 EUR
APOSPC303073-10G APOSPC303073-5G APOSPC303073-1G
4,5-Difluoro-2-methoxyaniline 97%
4,5-Difluoro-2-methoxyaniline
Formula: C₇H₇F₂NO
Peso molecolare: 159,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832387
CAS Number: 1017779-71-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III