3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Methyl-5-(pentafluorosulphur)benzyl bromide
PC303071-1G
PC303071-5G
APOSPC303071-1GEA
350
EUR
APOSPC303071-1G
APOSPC303071-5G
3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzyl bromide
Formula:
C₈H₈BrF₅S Peso molecolare: 311,11 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16652481 CAS Number: 1240257-48-0 UN: 3261 ADR: 8,III |