3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303070-10G
PC303070-5G
PC303070-25G
APOSPC303070-10GEA
459
EUR
APOSPC303070-10G
APOSPC303070-5G
APOSPC303070-25G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula:
C₉H₉F₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18398590 CAS Number: 276861-64-4 |