Stampa…
3-Ethoxy-2,6-difluorophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303067-10G PC303067-5G PC303067-25G
APOSPC303067-10GEA 373 EUR
APOSPC303067-10G APOSPC303067-5G APOSPC303067-25G
3-Ethoxy-2,6-difluorophenol 98%
3-Ethoxy-2,6-difluorophenol
Formula: C₈H₈F₂O₂
Peso molecolare: 174,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11519373
CAS Number: 1092461-31-8