Stampa…
3-Ethoxy-2,6-difluoroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303065-10G PC303065-5G PC303065-1G
APOSPC303065-10GEA 351 EUR
APOSPC303065-10G APOSPC303065-5G APOSPC303065-1G
3-Ethoxy-2,6-difluoroaniline 98%
3-Ethoxy-2,6-difluoroaniline
Formula: C₈H₉F₂NO
Peso molecolare: 173,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11519309
CAS Number: 651734-64-4