Stampa…
3-Ethoxy-2,4-difluorophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303064-10G PC303064-5G PC303064-25G
APOSPC303064-10GEA 406 EUR
APOSPC303064-10G APOSPC303064-5G APOSPC303064-25G
3-Ethoxy-2,4-difluorophenol 98%
3-Ethoxy-2,4-difluorophenol
Formula: C₈H₈F₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258727
CAS Number: 1017778-14-1