Stampa…
3-Ethoxy-2,4-difluoroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303062-10G PC303062-5G PC303062-1G
APOSPC303062-10GEA 406 EUR
APOSPC303062-10G APOSPC303062-5G APOSPC303062-1G
3-Ethoxy-2,4-difluoroaniline 98%
3-Ethoxy-2,4-difluoroaniline
Formula: C₈H₉F₂NO
Peso molecolare: 173,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258726
CAS Number: 1017778-10-7