Stampa…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC303061-5G PC303061-1G
APOSPC303061-5GEA 314 EUR
APOSPC303061-5G APOSPC303061-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₈H₇ClF₃N
Peso molecolare: 209,60 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07786683
CAS Number: 400771-41-7
UN: 2735
ADR: 8,II